Merck
423726
Sigma-Aldrich
N-Z-L-aspartic anhydride
95%
別名:
Cbz-L-Aspartic acid anhydride, N-(Benzyloxycarbonyl)-L-aspartic acid anhydride, Phenylmethyl [(3S)-tetrahydro-2,5-dioxo-3-furanyl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥23,600
¥23,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥23,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H11NO5
CAS番号:
分子量:
249.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥23,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D −25°, c = 1 in methanol
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
123-124 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
O=C1C[C@H](NC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)O1
InChI
1S/C12H11NO5/c14-10-6-9(11(15)18-10)13-12(16)17-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,13,16)/t9-/m0/s1
InChI Key
OZPYEGOBGWQOSZ-VIFPVBQESA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
423726-BULK:
423726-25G:
423726-5G:
423726-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nadia B Haro-Mares et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(13) (2020-07-09)
A simplified procedure to synthesize zwitterionic cellulose by means of N-protected aspartic anhydride under mild conditions was developed. The preparation of modified cellulose samples was carried out under heterogeneous, aqueous conditions by reacting NH4OH-activated cellulose with aspartic anhydrides N-protected with