Merck
295310
Sigma-Aldrich
クロロエタン
≥99.7%
別名:
エチルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H5Cl
CAS番号:
分子量:
64.51
Beilstein:
1730751
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142100
eCl@ss:
39050105
PubChem Substance ID:
蒸気密度
2.22 (vs air)
蒸気圧
19.2 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥99.7%
bp
12.3 °C (lit.)
mp
−139 °C (lit.)
密度
0.921 g/mL at 0-4 °C (lit.)
SMILES記法
CCCl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3
InChI Key
HRYZWHHZPQKTII-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
Sure/Pacシリンダー入りで提供され、1/4インチNPTF出口ネジ付きの真鍮ニードルバルブが付属しています。シリンダーを使用する前に、バルブが閉じていることを確認し、出口バルブを塞いでいる亜鉛メッキ鋼製の六角キャップを取り外します。
以下と適合します。
  • 液化ガス用Aldrich® Sure/Pacステーション Z566446
  • PTFEシーリングテープ Z104388 または Z221880
  • 真鍮ホースアダプター Z146811
  • Aldrich® ミニガスレギュレーター Z513539
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
ホースバーブ
製品番号
詳細
価格
レギュレーター
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameGas cylinderHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-58.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-50.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
295310-1KG:4548173131306
295310-VAR:
295310-500G:4548173131313
295310-PZ:
295310-100G:4548173131290
295310-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lindsey L Cohen et al.
The Clinical journal of pain, 25(6), 490-494 (2009-06-23)
The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of vapocoolant for preschoolers' immunization injection pain relief. Fifty-seven 4 to 6-year-old children were randomized into vapocoolant alone or typical care conditions. Pain was measured at the baseline and at
A Banerjee et al.
Journal of dentistry, 38(6), 475-479 (2010-03-13)
Compare clinical effectiveness of sodium bicarbonate and bioactive glass powders used for dental prophylaxis. 25 patients were allocated to either good or poor oral hygiene subgroups (n=50). Using a double-blind, split-mouth model, all patients underwent prophylaxis treatment on mandibular teeth;
Y-G Im et al.
Journal of oral rehabilitation, 39(12), 931-940 (2012-09-22)
The aim of this study was to compare the effects of three cryotherapeutic modalities (ethyl chloride spraying, ice block rubbing and cold gel packing) on facial skin temperature. Thirty healthy volunteers (15 men, 15 women; mean age, 29·4 ± 3·2 years) participated in
Andreas Tiehm et al.
Current opinion in biotechnology, 22(3), 415-421 (2011-03-08)
Because of a range of different industrial activities, sites contaminated with chloroethenes are a world-wide problem. Chloroethenes can be biodegraded by reductive dechlorination under anaerobic conditions as well as by oxidation under aerobic conditions. The tendency of chloroethenes to undergo
David J Steward
Paediatric anaesthesia, 22(3), 275-277 (2011-10-26)
Charles Robson (Figure 1) was born in New Westminster, British Columbia (now a suburb of Vancouver), in 1884 and graduated in medicine from McGill University in Montreal in 1913. Having interned and with some anesthesia training at the Royal Victoria