Merck
293598
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic acid
98%
別名:
3-(Aminosulfonyl)-4-chlorobenzoic acid, 3-Sulfamoyl-4-chlorobenzoic acid, 3-Sulfamyl-4-chlorobenzoic acid, 4-Chloro-3-(aminosulfonyl)benzoic acid, 4-Chloro-5-sulfamoylbenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥4,110
5 G
¥13,200
¥4,110
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥4,110
5 G
¥13,200
About This Item
化学式:
ClC6H3(SO2NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
235.64
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,110
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
256-258 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
chloro
SMILES記法
NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO4S/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)14(9,12)13/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13)
InChI Key
FHQAWINGVCDTTG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic acid is the major metabolite of tripamide (N-(4-aza-endo-tricyclo[5.2.1.0(2,6))]-decan-4-yl)-4-chloro-3-sulfamoylbenzamide), new antihypertensive agent[1]. It is present as impurity in clopamide tablets and has been quantitated by chromatographic-densitometric method[2].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
293598-VAR:
293598-100G:
293598-5G:
293598-BULK:
293598-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chromatographic-densitometric Method for Determination of Clopamide and 4-chlorobenzoic, and 4-chloro-3-sulfamoylbenzoic Acids in Tablets.
Hubicka U, et al.
Current Pharmaceutical Analysis, 5(4), 408-415 (2009)
T Horie et al.
Japanese journal of pharmacology, 32(6), 1041-1049 (1982-12-01)
The metabolic fate of a new antihypertensive agent, tripamide (N-(4-aza-endo-tricyclo[5.2.1.0(2,6))]-decan-4-yl)-4-chloro-3-sulfamoylbenzamide), in rats and rabbits was studied using its 14C-labeled compound. The blood level of radioactivity in both species reached the maximum at 1 hr after oral administration, indicating the rapid