Merck
29347
Sigma-Aldrich
N-シクロヘキシルアニリン
≥98.0% (GC/NT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H17N
CAS番号:
分子量:
175.27
Beilstein:
2209864
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (GC/NT)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.560
密度
0.996 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCC(CC1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C12H17N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12-13H,2,5-6,9-10H2
InChI Key
TXTHKGMZDDTZFD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
N-Cyclohexylaniline has been used as reagent in palladium-catalyzed amination of aromatic bromides[1].
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
276.8 °F - closed cup
引火点(℃)
136 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
29347-BULK:
29347-VAR:
29347-50ML:
29347-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mahavir Prashad et al.
The Journal of organic chemistry, 68(3), 1163-1164 (2003-02-01)
An efficient palladium-catalyzed amination of aromatic bromides with hindered N-alkyl-substituted anilines is described, either using the combination of Pd(OAc)(2) and P(t-Bu)(3) or a palladium(I) tri-tert-butylphosphine bromide dimer, [Pd(mu-Br)(t-Bu(3)P)](2), a new, commercially available, and easily handled catalyst.
Edmar Ramos Oliveira-Filho et al.
Journal of molecular microbiology and biotechnology, 28(5), 225-235 (2019-02-21)
Three different polyhydroxyalkanoate (PHA) synthase genes (Ralstonia eutropha H16, Aeromonas sp. TSM81 or Aeromonas hydrophila ATCC7966 phaC) were introduced into the chromosome of two Pseudomonas strains: a native medium-chain-length 3-polyhydroxyalkanoate (PHAMCL) producer (Pseudomonas sp. LFM046) and a UV-induced mutant strain