Merck
586927
Sigma-Aldrich
ベンジルアルコール-(フェニル-13C6)
99 atom % 13C
別名:
ベンジルアルコール-(フェニル-13C6)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13C6H5CH2OH
CAS番号:
分子量:
114.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
-16--13 °C (lit.)
密度
1.102 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
OC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
InChI Key
WVDDGKGOMKODPV-ZXJNGCBISA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
586927-100MG:
586927-VAR:
586927-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)