Merck
293067
Sigma-Aldrich
Succinonitrile-d4
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NCCD2CD2CN
CAS番号:
分子量:
84.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
mp
49-56 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C([2H])(C#N)C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C4H4N2/c5-3-1-2-4-6/h1-2H2/i1D2,2D2
InChI Key
IAHFWCOBPZCAEA-LNLMKGTHSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113.00 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
293067-5G:4548173130828
293067-1G:4548173130811
293067-VAR:
293067-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)