Merck
490954
Sigma-Aldrich
尿素-13C,15N2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥134,000
¥134,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥134,000
About This Item
化学式:
H215N13CO15NH2
CAS番号:
分子量:
63.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥134,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
132-135 °C (lit.)
質量シフト
M+3
保管温度
room temp
SMILES記法
[15NH2][13C]([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1,2+1,3+1
InChI Key
XSQUKJJJFZCRTK-VMIGTVKRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
490954-VAR:
490954-500MG:
490954-BULK:
490954-500MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)