Merck
290890
Sigma-Aldrich
二酢酸ジブチルスズ
technical grade
別名:
ジアセトキシジブチルスズ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 ML
¥8,090
250 ML
¥20,300
¥8,090
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 ML
¥8,090
250 ML
¥20,300
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)2Sn(OCOCH3)2
CAS番号:
分子量:
351.03
Beilstein:
4136035
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,090
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
technical grade
品質水準
蒸気密度
12 (vs air)
蒸気圧
1.3 mmHg ( 25 °C)
屈折率
n20/D 1.471 (lit.)
bp
142-145 °C/10 mmHg (lit.)
mp
7-10 °C (lit.)
密度
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC[Sn](CCCC)(OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/2C4H9.2C2H4O2.Sn/c2*1-3-4-2;2*1-2(3)4;/h2*1,3-4H2,2H3;2*1H3,(H,3,4);/q;;;;+2/p-2
InChI Key
JJLKTTCRRLHVGL-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジブチル錫ジアセテートは、有機合成の触媒として一般に使用される有機錫化合物です[1][2]
アプリケーション
ジブチル錫ジアセテートは、以下の合成において、触媒として使用できます。
  • トリメチルシリルアジドの存在下での、各種ニトリルとの反応によるウィッテンベルガーテトラゾール誘導体[1]
  • 溶媒としてジクロロメタンの存在下での、各種イソシアネートおよびアルコールからのカルバメート誘導体[2]
  • 4-メチルモルホリンの存在下での、アリールイソシアネートと各種アミンからの尿素誘導体[3]
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 1 Oral
ターゲットの組織
thymus gland, thymus gland,Immune system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
302.9 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
150.5 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
290890-BULK:
290890-250ML:4548173935935
290890-50ML:4548173935942
290890-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Adrian Blaser et al.
Journal of medicinal chemistry, 55(1), 312-326 (2011-12-14)
Analogues of clinical tuberculosis drug (6S)-2-nitro-6-{[4-(trifluoromethoxy)benzyl]oxy}-6,7-dihydro-5H-imidazo[2,1-b][1,3]oxazine (PA-824), in which the OCH(2) linkage was replaced with amide, carbamate, and urea functionality, were investigated as an alternative approach to address oxidative metabolism, reduce lipophilicity, and improve aqueous solubility. Several soluble monoaryl examples
TMSN3-Bu2Sn (OAc) 2: A modified and mild reagent system for Wittenberger tetrazole-synthesis
Yoneyama H, et al.
Tetrahedron Letters, 61, 151517-151517 (2020)
B B Harsanyi et al.
Journal of dental research, 70(6), 991-996 (1991-06-01)
The hamster cheek pouch provides a suitable model system for the mucous-membrane irritation testing of dental materials. Poor retention of materials or difficulties in histopathological interpretation caused by surgical artifacts have been reported in published techniques. We describe a new
Yun-Chae Jung et al.
Scientific reports, 7(1), 17482-17482 (2017-12-14)
Amorphous poly(ethylene ether carbonate) (PEEC), which is a copolymer of ethylene oxide and ethylene carbonate, was synthesized by ring-opening polymerization of ethylene carbonate. This route overcame the common issue of low conductivity of poly(ethylene oxide)(PEO)-based solid polymer electrolytes at low
T Noda et al.
Archives of environmental contamination and toxicology, 23(2), 216-222 (1992-08-01)
Teratological tests were conducted on di-n-butyltin diacetate (DBTA), and n-butyltin trichloride (MBTC). Pregnant Wistar rats were treated orally with DBTA at doses of 0, 1.7, 5.0, 10.0, and 15.0 mg/kg/day or with MBTC at doses of 0, 50, 100, 200