アッセイ
96%
形状
solid
bp
135 °C/10 mmHg (lit.)
mp
37-40 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC[Sn](Cl)(Cl)CCCC
InChI
1S/2C4H9.2ClH.Sn/c2*1-3-4-2;;;/h2*1,3-4H2,2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
RJGHQTVXGKYATR-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- PPARγ/RXRαの活性に対するジブチルスズ化合物の影響:ほ乳類細胞における脂肪生成および炎症に対する二塩化ジブチルスズなどのさまざまなジブチルスズ化合物の影響についての研究で、PPARγ/RXRα経路に対する効果が強調されています(Milton et al., 2017)。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 Oral
ターゲットの組織
thymus
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
205494-1KG:
205494-BULK:
205494-250G:4548173930640
205494-VAR:
205494-50G:4548173930657