Merck
290416
Sigma-Aldrich
2,3-ジフルオロフェニル酢酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
172.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
116-119 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
OC(=O)Cc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C8H6F2O2/c9-6-3-1-2-5(8(6)10)4-7(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
InChI Key
UXSQXUSJGPVOKT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,3-Difluorophenylacetic acid may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
290416-5G:
290416-BULK:
290416-1G:
290416-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)