Merck
288993
Sigma-Aldrich
α-Amylcinnamaldehyde
97%, mixture of cis and trans
別名:
alpha-Amylcinnamaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥6,010
¥6,010
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥6,010
About This Item
化学式:
C6H5CH=C[(CH2)4CH3]CHO
CAS番号:
分子量:
202.29
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,010
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.557 (lit.)
bp
287-290 °C (lit.)
密度
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(/C(CCCCC)=C/C1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C14H18O/c1-2-3-5-10-14(12-15)11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9,11-12H,2-3,5,10H2,1H3/b14-11+
InChI Key
HMKKIXGYKWDQSV-SDNWHVSQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The short-term feeding studies in rats was carried out using α-amylcinnamaldehyde, a flavouring matter[1].
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
294.8 °F
引火点(℃)
146 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
288993-VAR:
288993-100ML:
288993-BULK:
288993-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Toxicological tests on flavouring matters.
B L Oser et al.
Food and cosmetics toxicology, 3(4), 563-569 (1965-10-01)
Eiram N Elahi et al.
Chemical research in toxicology, 17(3), 301-310 (2004-03-18)
Skin protein modification (haptenation) is thought to be a key step in the manifestation of sensitization to low molecular mass chemicals (<500 g/mol). For sensitizing chemicals that are not protein reactive, it is hypothesised that metabolic activation can convert such
J D Guin et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 8(1), 76-80 (1983-01-01)
Sensitivity to alpha-amylcinnamic aldehyde (alpha-AcAld) is apparently uncommon, but, like allergy to alpha-amylcinnamic alcohol (alpha-AcAlc), it often accompanies allergy to the perfume in Mycolog cream. Although alpha-AcAlc is a known ingredient, alpha-AcAld is not. However, gas-liquid chromatographic analysis shows alpha-AcAld
S C Rastogi et al.
Contact dermatitis, 38(1), 29-35 (1998-03-21)
Deodorants are one of the most frequently used types of cosmetics and side-effects from them are common. Recent studies relate perfume allergy to this type of product. 73 deodorants were analyzed by gas chromatography--mass spectrometry for the determination of the
S C Rastogi et al.
Contact dermatitis, 34(6), 423-426 (1996-06-01)
In the present study, we have investigated 42 cosmetic products based on natural ingredients for content of 11 fragrance substances: geraniol, hydroxycitronellal, eugenol, isoeugenol, cinnamic aldehyde, cinnamic alcohol, alpha-amylcinnamic aldehyde, citral, coumarin, dihydrocoumarin and alpha-hexylcinnamic aldehyde. The study revealed that