アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.519 (lit.)
n20/D 1.537
bp
141-143 °C/5 mmHg (lit.)
密度
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
0.966 g/mL at 25 °C
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCC\C(CO)=C/c1ccccc1
InChI
1S/C14H20O/c1-2-3-5-10-14(12-15)11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9,11,15H,2-3,5,10,12H2,1H3/b14-11+
InChI Key
LIPHCKNQPJXUQF-SDNWHVSQSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
87894-VAR:
87894-500MG-F:
87894-500MG:
87894-BULK-F:
87894-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック