Merck
274801
Sigma-Aldrich
3′,4′-(メチレンジオキシ)アセトフェノン
98%
別名:
1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)ethanone, 1-(1,3-Dioxaindan-5-yl)ethan-1-one, 1-(Benz[d][1,3]dioxol-5-yl)ethanone, 1-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)ethanone, 1-(Benzodioxol-5-yl)ethanone, 1-Acetyl-3,4-(methylenedioxy)benzene, 3,4-(Methylenedioxy)phenyl methyl ketone, 5-Acetyl-1,3-benzodioxole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥4,000
25 G
¥13,000
¥4,000
単価¥5,250割引24%
出荷予定日2025年4月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥4,000
25 G
¥13,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8O3
CAS番号:
分子量:
164.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,000
単価¥5,250割引24%
出荷予定日2025年4月01日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
87-89 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CC(=O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C9H8O3/c1-6(10)7-2-3-8-9(4-7)12-5-11-8/h2-4H,5H2,1H3
InChI Key
BMHMKWXYXFBWMI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3′,4′-(Methylenedioxy)acetophenone was used in the synthesis of N-ethyl-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)ethylamine[1].
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
274801-5G:
274801-100G:
274801-25G:
274801-VAR:
274801-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
C Marson et al.
Journal of analytical toxicology, 24(1), 17-21 (2000-02-02)
The present paper describes investigations following the analysis of a urine specimen containing important amounts of an unknown substance detected by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) analysis. FPIA analysis was positive (cutoff 0.3 mg/L) and Triage 8 rapid test was negative