Merck
284521
Sigma-Aldrich
Ethyl phenyl sulfide
97%
別名:
Ethylthiobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5SC2H5
CAS番号:
分子量:
138.23
Beilstein:
1905731
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.566 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
密度
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCSc1ccccc1
InChI
1S/C8H10S/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
InChI Key
AEHWKBXBXYNPCX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The activation parameters involved in the oxidation of ethyl phenyl sulfide in tert-butyl alcohol were studied[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
284521-5G:
284521-VAR:
284521-25G:
284521-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
D A Bennett et al.
Inorganic chemistry, 40(13), 2996-3001 (2001-06-12)
A detailed mechanism for the oxidation of aryl sulfides by peroxymonocarbonate ion in cosolvent/water media is described. Kinetic studies were performed to characterize the transition state, including a Hammett correlation and variation of solvent composition. The results are consistent with