Merck
8.41566
Sigma-Aldrich
Benzyl phenyl sulfide
for synthesis
別名:
Benzyl phenyl sulfide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H12S
CAS番号:
分子量:
200.30
UNSPSCコード:
12352113
EC Index Number:
212-612-7
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
powder
mp
40-44 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C13H12S/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
InChI Key
LKMCJXXOBRCATQ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 39 °C
Melting range (upper value): ≤ 41 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup