Merck
284246
Sigma-Aldrich
ノナコサン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥6,120
¥6,120
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥6,120
About This Item
化学式:
CH3(CH2)27CH3
CAS番号:
分子量:
408.79
Beilstein:
1724922
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,120
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
bp
286 °C/15 mmHg (lit.)
mp
63-66 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C29H60/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-29H2,1-2H3
InChI Key
IGGUPRCHHJZPBS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Nonacosane is a major paraffin of most plant waxes[1].The metabolic fate of n-nonacosane (from cabbage wax) in Micrococcus cerificans, a soil organism has been investigated[2]. Solubility of solid n-nonacosane in supercritical ethane has been reported[3].
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
284246-BULK:
284246-500MG:
284246-100MG:
284246-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Eoin P Coll et al.
The journal of physical chemistry. B, 111(30), 8702-8704 (2007-07-05)
Plant wax contains long-chain alkanes and related components which are transported to the surface of the plant by specialized ABC transporter proteins. Here, we determine the distribution and conformation of three wax components, nonacosane, nonacosan-15-one, and nonacosan-15-ol, using unbiased and
[Constituents of the Lipophilic fraction of the Apocynum venetum leaf].
P F Jiang
Zhong yao tong bao (Beijing, China : 1981), 10(5), 30-31 (1985-05-01)
Solubilities of solid n-nonacosane and n-tritriacontane in supercritical ethane.
Moradinia I and Teja AS.
Journal of Chemical and Engineering Data, 33(3), 240-242 (1988)
Metabolism of a plant wax paraffin (n-nonacosane) in the rat.
P E Kolattukudy et al.
The Journal of nutrition, 90(2), 167-174 (1966-10-01)
M L Desena et al.
Journal of medical entomology, 36(6), 824-830 (1999-12-11)
We previously described methods for age-grading female Aedes aegypti (L.) by gas chromatographic (GC) analysis of whole-body cuticular hydrocarbon patterns. Two regression models were developed that were based on the age-dependent, relative abundance of 2 cuticular hydrocarbons, pentacosane (GC peak