アッセイ
98%
bp
258-259 °C/3 mmHg (lit.)
mp
64-67 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C30H62/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-30H2,1-2H3
InChI Key
JXTPJDDICSTXJX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
263842-25G:
263842-5G:
263842-1G:
263842-VAR:
263842-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック