Merck
76491
Sigma-Aldrich
ペンタコンタン
≥95.0% (GC)
別名:
n-Pentacontane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,900
1 G
¥45,000
¥11,900
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,900
1 G
¥45,000
About This Item
化学式:
CH3(CH2)48CH3
CAS番号:
分子量:
703.34
Beilstein:
1807879
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,900
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
flakes
mp
91-95 °C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C50H102/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-50-48-46-44-42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-50H2,1-2H3
InChI Key
PFLUOWJPZLHUEA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
76491-BULK:
76491-1G:
76491-VAR:
76491-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3