Merck
282391
Sigma-Aldrich
Methylsulfamic acid
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3NHSO3H
CAS番号:
分子量:
111.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
191 °C (dec.) (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CNS(O)(=O)=O
InChI
1S/CH5NO3S/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H3,(H,3,4,5)
InChI Key
MYMDOKBFMTVEGE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Methylsulfamic acid has been used in the preparation of nitroaroyl- or nitroarylsulphonyl-sulphamic acids via condensation reaction with certain nitroaroyl and nitroarylsulphonyl chlorides[1].
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
282391-5G:
282391-VAR:
282391-BULK:
282391-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Akifumi Kogame et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 47(3), 255-266 (2016-05-27)
1. Following oral administration of [
Aroyl-and arylsulphonyl-sulphamic acids.
<BIG>Beech WF. </BIG>
J. Chem. Soc. Sect. C, 3, 515-516 (1970)