Merck
29550
Sigma-Aldrich
N-シクロヘキシルスルファミン酸
≥98.0% (T)
別名:
シクロヘキサンスルファミン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥26,200
¥26,200
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥26,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13NO3S
CAS番号:
分子量:
179.24
Beilstein:
2208885
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥26,200
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98.0% (T)
フォーム
solid
mp
~180 °C (dec.)
溶解性
dioxane: 1 g/10 mL, clear, colorless (hot)
SMILES記法
OS(=O)(=O)NC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13NO3S/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10)
InChI Key
HCAJEUSONLESMK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The N-cyclohexylsulfamic acid salts of well−known therapeutic agents were prepared[1].
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
29550-100G:
29550-VAR:
29550-500G:
29550-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Modification of physical properties of certain antitussive and antihistaminic agents by formation of N-cyclohexylsulfamate salts.
J A CAMPBELL et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 51, 931-934 (1962-10-01)
Lin Yi et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 386(3), 666-674 (2006-05-26)
Characterizing the biological effects of metabolic transformations (or biotransformation) is one of the key steps in developing safe and effective pharmaceuticals. Sulfate conjugation, one of the major phase II biotransformations, is the focus of this study. While this biotransformation typically