Merck
279951
Sigma-Aldrich
5-メチル-1,3-シクロヘキサンジオン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥22,900
¥22,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥22,900
About This Item
化学式:
CH3C6H7(=O)2
CAS番号:
分子量:
126.15
Beilstein:
1099692
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥22,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
mp
126-130 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CC1CC(=O)CC(=O)C1
InChI
1S/C7H10O2/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
DMIIMPQQPXUKOO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
5-Methyl-1,3-cyclohexanedione has been used in the synthesis of:
  • racemic (±)-fawcettimine[1]
  • 3,6-dimethyl-2-phenylsulfanyl-3,5,6,7-tetrahydro-2H-benzofuran-4-one[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
279951-1G:
279951-BULK:
279951-VAR:
279951-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Total synthesis of (+)-fawcettimine.
Xin Linghu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(40), 7671-7673 (2007-08-31)
Ceric ammonium nitrate (CAN)-mediated oxidative cycloaddition of 1, 3-dicarbonyls to vinyl sulfides. Application to the synthesis of evodone and avicequinone-B.
Lee YR, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 23(10), 1477-1480 (2002)