Merck
M37935
Sigma-Aldrich
2-メチル-1,3-シクロヘキサンジオン
97%
別名:
1-Methyl-2,6-cyclohexanedione
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥17,300
100 G
¥65,700
¥17,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥17,300
100 G
¥65,700
About This Item
化学式:
CH3C6H7(=O)2
CAS番号:
分子量:
126.15
Beilstein:
1281598
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥17,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
mp
206-208 °C (lit.)
SMILES記法
CC1C(=O)CCCC1=O
InChI
1S/C7H10O2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
VSGJHHIAMHUZKF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アコロンの合成をはじめとする重要な出発物質[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M37935-VAR:
M37935-25G:
M37935-5G:
M37935-100G:
M37935-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Journal of Organic Chemistry, 58, 2972-2972 (1993)
Randy M Wadkins et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(8), 2906-2915 (2005-04-15)
Carboxylesterases (CE) are ubiquitous enzymes responsible for the metabolism of xenobiotics. Because the structural and amino acid homology among esterases of different classes, the identification of selective inhibitors of these proteins has proved problematic. Using Telik's target-related affinity profiling (TRAP)