Merck
278866
Sigma-Aldrich
3-フランカルボキシアルデヒド
≥97%
別名:
3-フルアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥13,390
¥13,390
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥13,390
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4O2
CAS番号:
分子量:
96.08
Beilstein:
105852
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,390
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.493 (lit.)
bp
144 °C/732 mmHg (lit.)
密度
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=Cc1ccoc1
InChI
1S/C5H4O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-4H
InChI Key
AZVSIHIBYRHSLB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
3-フランカルボキシアルデヒドは、ベンズアルデヒドと光化学反応してオキセタン誘導体を生成します[1]
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
118.4 °F - closed cup
引火点(℃)
48 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
278866-BULK:
278866-100G:
278866-25G:
278866-5G:
278866-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Maurizio D'Auria et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 9(8), 1134-1138 (2010-06-22)
The photochemical reaction of 2-substituted heterocyclic aldehydes with furan gave the corresponding exo oxetane derivatives through the excited triplet state. However, in situ the oxetane derivatives were converted through a metathesis reaction into the corresponding Z,E-butadienyl formate derivatives. On the