Merck
666599
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-2-フルアルデヒド
97%
別名:
4-ブロモフラン-2-カルボキシアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥12,700
¥12,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥12,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3BrO2
CAS番号:
分子量:
174.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥12,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
54-58 °C
官能基
aldehyde
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Brc1coc(C=O)c1
InChI
1S/C5H3BrO2/c6-4-1-5(2-7)8-3-4/h1-3H
InChI Key
MRGBBKQOSUHKPF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
強力なGタンパク質結合レセプターアンタゴニストであるフラニルシクロブテンジオン合成用のビルディングブロックです[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
666599-250MG:
666599-1G:
666599-VAR:
666599-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jianhua Chao et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(13), 3778-3783 (2007-04-27)
A novel series of cyclobutenedione centered C(4)-alkyl substituted furanyl analogs was developed as potent CXCR2 and CXCR1 antagonists. Compound 16 exhibits potent inhibitory activities against IL-8 binding to the receptors (CXCR2 Ki=1 nM, IC(50)=1.3 nM; CXCR1 Ki=3 nM, IC(50)=7.3 nM)