Merck
B9757
Sigma-Aldrich
ベツリン
≥98%
別名:
トロコール, ベツリノール, ベツリンアルコール, ベツロール, ルパ-20(29)-エン-3β,28-ジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H50O2
CAS番号:
分子量:
442.72
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
≥98%
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
mp
256-257 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]12CC[C@]3([H])[C@@]4(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]4([H])CC[C@@]3(C)[C@]1(C)CC[C@@]5(CO)CC[C@@H](C(C)=C)[C@]25[H]
InChI
1S/C30H50O2/c1-19(2)20-10-15-30(18-31)17-16-28(6)21(25(20)30)8-9-23-27(5)13-12-24(32)26(3,4)22(27)11-14-29(23,28)7/h20-25,31-32H,1,8-18H2,2-7H3/t20-,21+,22-,23+,24-,25+,27-,28+,29+,30+/m0/s1
InChI Key
FVWJYYTZTCVBKE-ROUWMTJPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ルパン核を持つトリテルペンであるベツリンは、カバノキの樹皮に見られます。酸性薬剤存在下で転位を受けてアロベツリンを形成します。
アプリケーション
ベツリンは、抗HIV、抗マラリア、抗炎症活性を示すベツリン酸の調製に使用できます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B9757-5G:4548174008423
B9757-VAR:
B9757-1G:4548174008416
B9757-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cindy Horwedel et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(13), 4842-4848 (2010-06-10)
A novel approach to circumvent multidrug resistance is hybridization of natural products in dimers. We analyzed homodimers of two artesunic acid molecules and heterohybrids of artesunic acid and betulin in human CCRF-CEM and multidrug-resistant P-glycoprotein-overexpressing CEM/ADR5000 leukemia cells. Multidrug-resistant cells
Betulin and its derivatives. Chemistry and biological activity.
Tolstikov GA, et al.
Chemistry for Sustainable Development, 13, 1-29 (2005)
A concise semi-synthetic approach to betulinic acid from betulin.
Kim DSHL, et al.
Synthetic Communications, 27(9), 1607-1612 (1997)
Sayan Chowdhury et al.
Molecular pharmacology, 80(4), 694-703 (2011-07-14)
Toward developing antileishmanial agents with mode of action targeted to DNA topoisomerases of Leishmania donovani, we have synthesized a large number of derivatives of betulin. The compound, a natural triterpene isolated from the cork layer of Betula spp. plants exhibits
Sami Alakurtti et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 29(1), 1-13 (2006-05-24)
Betulin (lup-20(29)-ene-3beta,28-diol) is an abundant naturally occurring triterpene and it is found predominantly in bushes and trees forming the principal extractive (up to 30% of dry weight) of the bark of birch trees. Presently, there is no significant use for