Merck
277487
Sigma-Aldrich
2-メチルテトラヒドロ-3-フラノン
98%
別名:
4,5-ジヒドロ-2-メチル-3(2H)-フラノン, 2-メチルテトラヒドロ-3-フラノン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥3,969
¥3,969
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥3,969
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8O2
CAS番号:
分子量:
100.12
Beilstein:
1341334
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,969
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
139 °C (lit.)
密度
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
ketone
SMILES記法
CC1OCCC1=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-5(6)2-3-7-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
FCWYQRVIQDNGBI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-Methyltetrahydro-3-furanone has been employed as an quorum sensing inhibitor-molecule to investigate its effect on growth and biofilm formation in Hafnia alvei[1].
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
102.2 °F - closed cup
引火点(℃)
39 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
277487-VAR:
277487-BULK:
277487-5G:
277487-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eliseth Souza Viana et al.
Biological research, 42(4), 427-436 (2010-02-09)
The objective of this study was to detect the presence of acyl homoserine lactones (AHLs), signal molecules of the quorum sensing system in biofilm formed by Hafnia alvei strains. It also evaluated the effect of synthetic quorum sensing inhibitors in