Merck
277193
Sigma-Aldrich
Barium carbonate-13C
98 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ba13CO3
CAS番号:
分子量:
198.33
Beilstein:
4826209
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % 13C
品質水準
フォーム
solid
mp
811 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[Ba++].[O-][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2/i1+1;
InChI Key
AYJRCSIUFZENHW-YTBWXGASSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
277193-5G:4548173128986
277193-BULK:
277193-1G:4548173128979
277193-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)