Merck
613479
Sigma-Aldrich
エーテル-d10
99 atom % D
別名:
ジ(エチル-d5)エーテル, ジエチルエーテル-d10
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥26,000
¥26,000
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥26,000
About This Item
化学式:
(C2D5)2O
CAS番号:
分子量:
84.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥26,000
在庫数0
バルクの問い合わせ
同位体純度
99 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
expl. lim.
0.34-6.3 % (lit.)
テクニック
NMR: suitable
bp
33-34 °C (lit.)
mp
-116 °C (lit.)
密度
0.801 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+10
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
InChI Key
RTZKZFJDLAIYFH-MWUKXHIBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ether-d10 is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses.
アプリケーション
Ether-d10 (Diethyl ether-d10) may be used as an NMR solvent to propose the structure for [4-[(2S)-2-(methoxymethyl)pyrrolidin-1-yl]-2,3,3-trimethyl-1-(trimethylsilyl)butyl]lithium based on the NMR data.[1]
おすすめ製品
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
613479-VAR:
613479-5G-PW:
613479-5X5G:4548173270920
613479-BULK:
613479-5X1G:4548173270913
613479-1G:4548173173986
613479-5G:4548173173993
613479-1G-PW:
613479-5X5G-NA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Oxidation of an internally solvated allylic lithium compound: NMR and X-ray crystallography.
Fraenkel G, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 13, 42-49 (2002)