アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
foil
抵抗性
1.59 μΩ-cm, 20°C
厚さ
0.1 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
密度
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI Key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
詳細
数量
100 × 100 mm (approximately 10.4 g)
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
265527-VAR:
265527-2.6G-PW:
265527-2.6G:
265527-100CM2-PW:
265527-10.4G:
265527-1000CM2-PW:
265527-10.4G-PW:
265527-250CM2:
265527-1000CM2:
265527-100CM2:
265527-25CM2:
265527-BULK:
265527-250CM2-PW:
265527-25CM2-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
コンビナトリアル材料科学は、系統的な探索を通じて画期的な材料を特定し、材料発見を支援します。