Merck
262714
Sigma-Aldrich
ナトリウム
99.95% trace metals basis, ingot
別名:
Sodium metal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Na
CAS番号:
分子量:
22.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1 mmHg ( 440 °C)
1 mmHg ( 440 °C)
品質水準
アッセイ
99.95% trace metals basis
形状
ingot
反応適合性
reagent type: reductant
抵抗性
4.69 μΩ-cm, 20°C
bp
883 °C (lit.)
mp
97.8 °C (lit.)
SMILES記法
[Na]
InChI
1S/Na
InChI Key
KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
カーボンナノチューブに用いる共有結合官能基化修飾剤
以下の用途に関与する反応剤です。
  • アトラン錯体の合成
  • Zintl相
  • 脱重合化のためのナトリウム除去
  • エアロゲル型炭素の黒鉛化
包装
アンプルに窒素と共に充填されています。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
引火点(°F)
179.6 °F
引火点(℃)
82 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
ナトリウム
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
262714-1G:4548173126500
262714-5G-PW:
262714-1G-PW:
262714-5G:4548173126517
262714-25G:4548173252759
262714-BULK:
262714-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
リチウム granular, 99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
499811
リチウム
セシウム ingot, ≥99.95% trace metals basis
Sigma-Aldrich
239240
セシウム
Grid storage box plastic (anti-static)
G6276
Grid storage box
Jinfeng Zhang et al.
Inorganic chemistry, 50(19), 9564-9570 (2011-09-10)
A series of sodium and aluminum atrane complexes of Na(3)L(THF)(5) (1), [AlLMe][Na(4)L(THF)(6)] (2), AlL(THF) (3), AlNaLMe(THF)(2) (4), and AlNaLOBn(THF)(2) (5), wherein L = tris(2-oxy-4,6-di-tert-butyl-benzyl)amine, were synthesized and characterized by NMR, X-ray crystallography, and elemental analysis. The trinuclear sodium atrane complex
Jean-Yves Mevellec et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(42), 16938-16946 (2011-09-20)
We present a systematic Raman study over a range of excitation energies of arc discharge single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) covalently functionalized according to two processes, esterification and reductive alkylation. The SWCNTs are characterized by resonance Raman spectroscopy at each step
H. He, et al.,
Inorganic Chemistry, 50, 8376-8383 (2011)
Graphitization of aerogel-like carbons in molten sodium metal
Z. Xu, et al.,
Carbon, 49, 3385-3387 (2011)
M. Guzman-Castillo, et al.,
Microporous Mater., 143, 375-382 (2011)