Merck
276111
Sigma-Aldrich
ニトロマロン酸ジエチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NCH(CO2C2H5)2
CAS番号:
分子量:
205.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
78-80 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)C(C(=O)OCC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H11NO6/c1-3-13-6(9)5(8(11)12)7(10)14-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
DAKKWKYIQGMKOS-UHFFFAOYSA-N
詳細
Thermal decomposition of diethyl nitromalonate to furoxan has been studied[1].
アプリケーション
Diethyl nitromalonate has been used in the preparation of 5,5-diethoxycarbonyl-1-pyrroline N-oxide (DECPO)[2].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
276111-25G:
276111-100G:
276111-BULK:
276111-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A New Synthetic Method of Alkyl Carbonocyanidate iV-Oxides.
SHiMizu T, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 58, 2519-2522 (1985)
Synthesis and structure of 5, 5-diethoxycarbonyl-1-pyrroline< i> N</i>-oxide (DECPO). Application to superoxide radical trapping.
Karoui H, et al.
Tetrahedron Letters, 45(1), 149-152 (2004)