Merck
678759
Sigma-Aldrich
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
97%
別名:
4-Cyano-3-(trifluoromethyl)iodobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥7,190
¥7,190
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥7,190
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H3F3IN
CAS番号:
分子量:
297.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,190
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
50-55 °C
官能基
fluoro
iodo
nitrile
SMILES記法
FC(F)(F)c1cc(I)ccc1C#N
InChI
1S/C8H3F3IN/c9-8(10,11)7-3-6(12)2-1-5(7)4-13/h1-3H
InChI Key
RBRTXKYFMXVIER-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
678759-1G:4548173272429
678759-BULK:
678759-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)