アッセイ
97%
mp
190-193 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)CC(c1ccc(Cl)cc1)(c2ccc(Cl)cc2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H15Cl3O2/c22-17-7-1-14(2-8-17)21(13-20(25)26,15-3-9-18(23)10-4-15)16-5-11-19(24)12-6-16/h1-12H,13H2,(H,25,26)
InChI Key
LHIVWYJOCNGZRI-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... MIF(4282)
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
275190-25G:
275190-100G:
275190-VAR:
275190-BULK:
アクティブなフィルタ