Merck
275069
Sigma-Aldrich
エチニルトリブチルスタンナン
95%
別名:
トリブチルスタンニルアセチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC≡CSn(CH2CH2CH2CH3)3
CAS番号:
分子量:
315.08
Beilstein:
3537659
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.476 (lit.)
bp
70 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
1.089 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#C
InChI
1S/3C4H9.C2H.Sn/c3*1-3-4-2;1-2;/h3*1,3-4H2,2H3;1H;
InChI Key
YEMJHNYABQHWHL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ethynyltributylstannane can be used as a reactant to prepare:
  • Terminal arylacetylene derivatives by Stille coupling reaction with aryl halides in the presence of palladium catalyst.[1]
  • 1,4-bis(tributylstannyl)but-1-en-3-yne by dimerization using a metal complex having bulky ligand catalyst system.[2]
  • Isoquinolone derivatives by reacting with benzotriazinones via denitrogenative insertion in the presence of nickel catalyst.[3]
  • Enyne key intermediates in the total synthesis of (-)-acutumine and (-)-dechloroacutumine.[4]
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
275069-250MG:
275069-VAR:
275069-5G:4548173308531
275069-BULK:
275069-1G:4548173308524
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Total Syntheses of (-)-Acutumine and (-)-Dechloroacutumine
King SM, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 125(13), 3730-3733 (2013)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1657-1657 (1993)
Synthesis of terminal arylacetylenes by a Stille coupling reaction catalysed by a MCM-41-supported bidentate phosphine palladium (O) complex
H Wenyan, et al.
J. Chem. Res. (M), 2008(11), 615-618 (2008)
Dimerization of terminal alkynes catalyzed by a nickel complex having a bulky phosphine ligand
Ogoshi S, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 2008(23), 2732-2733 (2004)
Synlett, 557-557 (1994)