Merck
271403
Sigma-Aldrich
ビス(トリブチルスタンニル)アセチレン
95%
別名:
1,1′-(1,2-Ethynediyl)bis[1,1,1-tributylstannane], Bis(tri-n-butylstannyl)acetylene, Bis(tributylstannyl)ethyne, Bis(tributyltin)acetylene, Ethynylenebis[tributyltin]
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥24,000
¥24,000
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥24,000
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3]3SnC≡CSn[(CH2)3CH3]3
CAS番号:
分子量:
604.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥24,000
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.493 (lit.)
密度
1.147 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#C[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/6C4H9.C2.2Sn/c6*1-3-4-2;1-2;;/h6*1,3-4H2,2H3;;;
InChI Key
CAUONNQGFXOEMY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
271403-5G:4548173308449
271403-BULK:
271403-VAR:
271403-1G:4548173308432
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)