Merck
M9408
Sigma-Aldrich
3′-メトキシアセトフェノン
97%
別名:
3-アセチルアニソール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥6,670
100 G
¥19,400
¥6,670
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥6,670
100 G
¥19,400
About This Item
化学式:
CH3OC6H4COCH3
CAS番号:
分子量:
150.17
Beilstein:
878552
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,670
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.542 (lit.)
bp
239-241 °C (lit.)
密度
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cccc(c1)C(C)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(10)8-4-3-5-9(6-8)11-2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
BAYUSCHCCGXLAY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
M9408-25G:
M9408-BULK:
M9408-VAR:
M9408-5KG:
M9408-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marta Karaźniewicz-Łada et al.
Journal of clinical pharmacology, 54(8), 874-880 (2014-05-02)
An extensive investigation on pharmacokinetics of clopidogrel and its metabolites as well as pharmacodynamics of the drug was performed in patients with cardiovascular disease carrying various alleles coding CYP2C19 isoenzyme. The influence of non-genetic factors on the clopidogrel response was