156639
3′,4′-Dimethoxyacetophenone
98%
別名:
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanone, 1-(4,5-Dimethoxyphenyl)ethanone, 2-Fluoro-1-nitrobenzene, 2-Nitro-1-fluorobenzene, 3,4-Dimethoxyphenyl methyl ketone, 3′,4′-Dimethoxyacetophenone, 4-Acetyl-1,2-dimethoxybenzene, 4-Acetylveratrole, Methyl 3,4-dimethoxyphenyl ketone
アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
286-288 °C (lit.)
mp
47-54 °C (lit.)
溶解性
hot water: soluble
官能基
ketone
SMILES記法
COc1ccc(cc1OC)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-7(11)8-4-5-9(12-2)10(6-8)13-3/h4-6H,1-3H3
InChI Key
IQZLUWLMQNGTIW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
156639-25G:
156639-VAR:
156639-BULK:
156639-500G:
156639-5G:
156639-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック