Merck
269018
Sigma-Aldrich
2-フェニル-2-ブタノール
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C(C2H5)(CH3)OH
CAS番号:
分子量:
150.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.519 (lit.)
bp
107-108 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(C)(O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-3-10(2,11)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,11H,3H2,1-2H3
InChI Key
XGLHYBVJPSZXIF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-フェニル-2-ブタノールは、トリフルオロ酢酸 - ジクロロメタン中での2-フェニルブタンの合成に使用されました
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
269018-25G:
269018-BULK:
269018-VAR:
269018-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Asymmetric reductions of carbocations by chiral organosilicon hydrides. The stereochemical nature of the carbocation captured.
Journal of the American Chemical Society, 100(4), 7641-7644 (1978)