蒸気圧
0.05 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.522 (lit.)
bp
234 °C (lit.)
mp
1 °C (lit.)
密度
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,10H,2H2,1H3
InChI Key
GYCKQBWUSACYIF-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
112291-250G:
112291-VAR:
112291-500ML:
112291-2.5L:
112291-100G:
112291-BULK:
112291-1KG:
試験成績書(COA)