アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.512 (lit.)
bp
109-112 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
phenyl
SMILES記法
CCC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
InChI Key
GKDLTXYXODKDEA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
137227-BULK:
137227-VAR:
137227-5G:
137227-1G:
137227-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)