グレード
technical grade
屈折率
n20/D 1.447 (lit.)
bp
64-66 °C/21 mmHg (lit.)
密度
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCC(C)Br
InChI
1S/C7H15Br/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
HLAUCEOFCOXKNF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- racemic alcohol, 2-methylheptanol
- glutathione (GSH) derivatives
- GSH analog that contains tetrazole isostere (Tet-sHep)
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
292389-VAR:
292389-25G:
292389-100G:
292389-BULK:
試験成績書(COA)