スキップする
209651
セレン
powder, −100 mesh, ≥99.5% trace metals basis
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
50 g
在庫あり出荷可能
¥10,700
250 g
在庫あり出荷可能
¥19,500
この商品について
実験式(ヒル表記法):
Se
CAS番号:
分子量:
78.96
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
231-957-4
MDL number:
¥10,700
在庫あり出荷可能詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
description
gray
Quality Segment
assay
≥99.5% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: selenium
resistivity
1.2 μΩ-cm, 0°C
particle size
−100 mesh
bp
684.9 °C (lit.)
mp
217 °C (lit.)
density
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Se]
InChI
1S/Se
InChI key
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
General description
セレン粉末は、セレン元素の微粒子で構成される細かい粉末状の物質で、酸化セレンの還元によって製造されることが多いです。セレン粉末は灰色または銀色ですが、赤っぽく見えることもある金属光沢があります。この製品は100メッシュのふるいを通しているため、粒径が約150マイクロメートル以下と小さく、扱いやすい微細な粉末となっています。
Application
Seは、CdSeの合成に使用されます。CdSeは半導体ナノ構造のサイズや形を変化させることによる量子ドット太陽電池の光応答性の調節に使用されます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
209643229865GF66395212
セレン powder, −100 mesh, ≥99.5% trace metals basis
Sigma-Aldrich
209651
セレン
セレン pellets, <5 mm, ≥99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
209643
セレン
セレン powder, −100 mesh, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
229865
セレン
セレン foil, 25x25mm, thickness 3mm, 99.95%
GF66395212
セレン
description
powder, −100 mesh, ≥99.5% trace metals basis
description
pellets, <5 mm, ≥99.99% trace metals basis
description
powder, −100 mesh, 99.99% trace metals basis
description
foil, 25x25mm, thickness 3mm, 99.95%
assay
≥99.5% trace metals basis
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.95%
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: selenium
reaction suitability
core: selenium
reaction suitability
core: selenium
reaction suitability
-
form
powder
form
pellets
form
powder
form
foil
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
bp
684.9 °C (lit.)
bp
684.9 °C (lit.)
bp
684.9 °C (lit.)
bp
684.9 °C (lit.)
density
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under セレン
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
一体何が起きているの?
WGK 2
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
第一種指定化学物質
prtr
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
209651-250G:4548173115665 + 209651-VAR: + 209651-BULK: + 209651-50G:4548173115672
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf