Merck
1.12356
Sigma-Aldrich
Tellurium dioxide
99.5+
別名:
Tellurium dioxide, Tellurium(IV) oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
O2Te
CAS番号:
分子量:
159.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
EC Index Number:
231-193-1
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
フォーム
solid
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
733 °C
密度
6.02 g/cm3 at 20 °C
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[Te](=O)=O
InChI
1S/O2Te/c1-3-2
InChI Key
LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Facile sonochemical synthesis of tellurium and tellurium dioxide nanoparticles: This study presents a method for synthesizing tellurium nanostructures by reducing TeCl4 to Te using ultrasonic irradiation in methanol, also exploring the oxidation process to produce tellurium dioxide (Arab, Mousavi-Kamazani, 2017).
  • Ultrathin tellurium dioxide: emerging direct bandgap semiconductor: This article discusses the properties of monolayer tellurium dioxide as a new 2D semiconducting oxide, highlighting its direct bandgap and high mobility, which are significant for various applications (Guo et al., 2018).
アナリシスノート
Assay (gravimetrically): ≥ 99.5 %
Identity (ICP-OES): passes test
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3