Merck
264911
Sigma-Aldrich
7-メチルキノリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9N
CAS番号:
分子量:
143.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
crystals
bp
258 °C (lit.)
mp
35-37 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc2cccnc2c1
InChI
1S/C10H9N/c1-8-4-5-9-3-2-6-11-10(9)7-8/h2-7H,1H3
InChI Key
KDYVCOSVYOSHOL-UHFFFAOYSA-N
詳細
7-methylquinoline has been bioassayed as tumor initiator on the skin of Sencar mice[1].
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
264911-BULK:
264911-100MG:
264911-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
88. The Skraup reaction with m-substituted anilines.
Bradford L, et al.
Journal of the Chemical Society, 437-445 (1947)
E J La Voie et al.
Carcinogenesis, 4(9), 1169-1173 (1983-09-01)
Quinoline is a hepatocarcinogen in mice and rats, a mutagen in Salmonella typhimurium, and induces unscheduled DNA synthesis in primary cultures of rat hepatocytes. In contrast, isoquinoline has not been shown to be genotoxic. The metabolites of quinoline and isoquinoline