蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.614 (lit.)
bp
256-260 °C (lit.)
密度
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C10H9N/c1-8-4-5-10-9(7-8)3-2-6-11-10/h2-7H,1H3
InChI Key
LUYISICIYVKBTA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
108928-5KG:
108928-VAR:
108928-BULK:
108928-25G:
108928-100G:
アクティブなフィルタ