Merck
263931
Sigma-Aldrich
エチル-テトラメチルシクロペンタジエン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥56,600
¥56,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥56,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H18
CAS番号:
分子量:
150.26
Beilstein:
2349373
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥56,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
60-62 °C/5 mmHg (lit.)
密度
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC1C(C)=C(C)C(C)=C1C
InChI
1S/C11H18/c1-6-11-9(4)7(2)8(3)10(11)5/h11H,6H2,1-5H3
InChI Key
MXYDFFLUOPTQFI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ethyl-tetramethylcyclopentadiene may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
131.0 °F - closed cup
引火点(℃)
55 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
263931-BULK:
263931-VAR:
263931-1G:
263931-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)