Merck
697877
Sigma-Aldrich
テトラメチル(n-プロピル)シクロペンタジエン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥5,870
¥5,870
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥5,870
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H20
CAS番号:
分子量:
164.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,870
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: ligand
屈折率
n20/D 1.474
密度
0.811 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCC1C(C)=C(C)C(C)=C1C
InChI
1S/C12H20/c1-6-7-12-10(4)8(2)9(3)11(12)5/h12H,6-7H2,1-5H3
InChI Key
SQGUQDKNIMNMLY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
160.0 °F
引火点(℃)
71.1 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
697877-VAR:
697877-1G:
697877-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)