グレード
technical
アッセイ
≥95% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.450
bp
177-179 °C (lit.)
密度
1.046 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
C[Si](C)(Cl)CCCCl
InChI
1S/C5H12Cl2Si/c1-8(2,7)5-3-4-6/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
BJLJNLUARMMMLW-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
26230-10ML:
26230-BULK:
26230-VAR:
26230-50ML:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)