Merck
N26601
Sigma-Aldrich
3-ニトロスチレン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2.5 G
¥10,200
10 G
¥35,200
¥10,200
単価¥12,800割引20%
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2.5 G
¥10,200
10 G
¥35,200
About This Item
化学式:
H2C=CHC6H4NO2
CAS番号:
分子量:
149.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥10,200
単価¥12,800割引20%
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.584 (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
密度
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C8H7NO2/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)9(10)11/h2-6H,1H2
InChI Key
SYZVQXIUVGKCBJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
224.6 °F - closed cup
引火点(℃)
107 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
N26601-BULK:
N26601-10G:
N26601-2.5G:
N26601-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yafei Sun et al.
Nature communications, 11(1), 4600-4600 (2020-09-16)
Supported gold nanoparticles are emerging catalysts for heterogeneous catalytic reactions, including selective hydrogenation. The traditionally used supports such as silica do not favor the heterolytic dissociation of hydrogen on the surface of gold, thus limiting its hydrogenation activity. Here we
S A Bright et al.
Oncology reports, 41(5), 3127-3136 (2019-03-22)
The nitrostyrene scaffold was previously identified as a lead target structure for the development of effective compounds targeting Burkitt's lymphoma. The present study aimed to develop these compounds further in haematological malignancies, including chronic lymphocytic leukaemia (CLL). Cellular viability, flow