Merck
258180
Sigma-Aldrich
エトキシジメチルビニルシラン
98%
別名:
ジメチルエトキシビニルシラン, ジメチルビニルエトキシシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OSi(CH3)2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
130.26
Beilstein:
1743477
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.398 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
密度
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCO[Si](C)(C)C=C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F - closed cup
引火点(℃)
4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)